Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses
Stockage de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 27835
Code produit. 17824625
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Cadre de rayonnage galvanisé
  • Construction robuste avec des traverses
  • Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
  • Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
  • Le système d’étagères peut être étendu individuellement
  • Livraison démontée avec instructions de montage
  • 4 bacs de rétention en acier peint comme niveaux de stockage
Spécification
Spécification
10.6 gal.
Acier
53.54 in.
53.54 in.
78.74 in.
25.08 in.
264.55 lb.
40 L
Drum Rack
1360.00 mm
1360.00 mm
2000.00 mm
637.00 mm
120 kg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
asecos™ Rack pour substances dangereuses > Capacité :40 L