Learn More
Heathrow Scientific™ Mini-refroidisseur True North™
Le mini-refroidisseur True North™ protège les échantillons thermosensibles sur la paillasse ou dans le congélateur. Le mini-refroidisseur est idéal pour garder les réactifs PCR™, les enzymes et autres réactifs biochimiques au frais tout en travaillant sur votre paillasse.
216.00€ - 361.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Tubes |
---|---|
Capacité | Tubes |
Quantité | 1 de chaque |
Matériau | PC |
Type | Refroidisseur |
Code produit | Marque | Array | Couleur | Description | Withstand Temperature (Metric) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Couleur | Description | Withstand Temperature (Metric) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16390676
|
Heathrow Scientific™
HS120070 |
3 x 4 | Vert | Couvercle transparent | 0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 3 h |
216.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16300686
|
Heathrow Scientific™
HS120071 |
4 x 8 | Vert | Couvercle transparent | 0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 2 h |
361.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16310686
|
Heathrow Scientific™
HS120072 |
4 x 8 | Vert | Couvercle rempli de gel | 0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 5 h |
324.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16320686
|
Heathrow Scientific™
HS120073 |
3 x 4 | Bleu | Couvercle transparent | -20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 1 h |
232.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
16330686
|
Heathrow Scientific™
HS120074 |
4 x 8 | Bleu | Couvercle transparent | -20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 1 h |
343.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16340686
|
Heathrow Scientific™
HS120075 |
4 x 8 | Bleu | Couvercle rempli de gel | -20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 1 h |
339.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16350686
|
Heathrow Scientific™
HS120076 |
8 x 12 | Bleu | Couvercle transparent | -20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 2 h |
308.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Structure en PC
- Le refroidisseur est doté de pieds antidérapants en caoutchouc
- Couvercle quadrillé mono position pour faciliter l’identification des échantillons
- Disponible avec couvercle rempli de gel isolant
Spécification
Tubes | |
1 de chaque | |
Refroidisseur |
Tubes | |
PC |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Mini-refroidisseur True North™