Learn More
Heathrow Scientific™ Mini-refroidisseur True North™
Code produit. 16350686 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Array:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Couleur:
Bleu
Vert
Description:
Couvercle rempli de gel
Couvercle transparent
Withstand Temperature (Metric):
-20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 1 h
-20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 2 h
0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 2 h
0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 3 h
0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 5 h
Conditionnement:
1 pièce
Código de producto. 16350686
missing translation for 'mfr': Heathrow Scientific™ HS120076
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Le mini-refroidisseur True North™ protège les échantillons thermosensibles sur la paillasse ou dans le congélateur. Le mini-refroidisseur est idéal pour garder les réactifs PCR™, les enzymes et autres réactifs biochimiques au frais tout en travaillant sur votre paillasse.
  • Structure en PC
  • Le refroidisseur est doté de pieds antidérapants en caoutchouc
  • Couvercle quadrillé mono position pour faciliter l’identification des échantillons
  • Disponible avec couvercle rempli de gel isolant
Especificaciones
Couleur Bleu
Hauteur (métrique) 11 cm
Hauteur (impériale) 4,3 in
Longueur (métrique) 22,5 cm
Longueur (impériale) 8,9 in
Largeur (métrique) 16,5 cm
Largeur (impériale) 6,5 in
Description Couvercle transparent
À utiliser avec (application) Tubes
Capacité Tubes
Quantité 1 de chaque
Array 8 x 12
Matériau PC
Type Refroidisseur
Capacité (métrique) 0,2 ml
Withstand Temperature (Metric) -20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 2 h
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado