Learn More
Heathrow Scientific™ Mini-refroidisseur True North™
Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Array:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Couleur:
Bleu
Vert
Description:
Couvercle rempli de gel
Couvercle transparent
Withstand Temperature (Metric):
-20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 1 h
-20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 2 h
0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 2 h
0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 3 h
0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 5 h
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Structure en PC
- Le refroidisseur est doté de pieds antidérapants en caoutchouc
- Couvercle quadrillé mono position pour faciliter l’identification des échantillons
- Disponible avec couvercle rempli de gel isolant
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Hauteur (métrique) | 10 cm |
| Hauteur (impériale) | 3,9 in |
| Longueur (métrique) | 14,5 cm |
| Longueur (impériale) | 5,7 in |
| Largeur (métrique) | 10,5 cm |
| Largeur (impériale) | 4,1 in |
| Description | Couvercle transparent |
| À utiliser avec (application) | Tubes |
| Capacité | Tubes |
| Afficher plus |