Learn More
Heathrow Scientific™ Mini-refroidisseur True North™
Code produit. 16330686 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Array:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Couleur:
Bleu
Vert
Description:
Couvercle rempli de gel
Couvercle transparent
Withstand Temperature (Metric):
-20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 1 h
-20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 2 h
0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 2 h
0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 3 h
0°C ; Temp. Rétention : 1°C pendant 5 h
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16330686
Marque: Heathrow Scientific™ HS120074
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le mini-refroidisseur True North™ protège les échantillons thermosensibles sur la paillasse ou dans le congélateur. Le mini-refroidisseur est idéal pour garder les réactifs PCR™, les enzymes et autres réactifs biochimiques au frais tout en travaillant sur votre paillasse.
  • Structure en PC
  • Le refroidisseur est doté de pieds antidérapants en caoutchouc
  • Couvercle quadrillé mono position pour faciliter l’identification des échantillons
  • Disponible avec couvercle rempli de gel isolant
Spécification
Couleur Bleu
Hauteur (métrique) 10 cm
Hauteur (impériale) 3,9 in
Longueur (métrique) 24,5 cm
Longueur (impériale) 9,6 in
Largeur (métrique) 10,5 cm
Largeur (impériale) 4,1 in
Description Couvercle transparent
À utiliser avec (application) Tubes
Capacité Tubes
Quantité 1 de chaque
Array 4 x 8
Matériau PC
Type Refroidisseur
Capacité (métrique) 0,5 à 2 ml
Withstand Temperature (Metric) -20°C ; Temp. Rétention : -15°C pendant 1 h