Learn More
Uvex™ Pantalon 8997-Bleu nuit
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Description
- Matériau : 65 % polyester, 35 % coton env. 250 g/m², tissu croisé
- Ce pantalon a été optimisé d’un point de vue physiologique avec des empiècements stretch placés anatomiquement et des empiècements colorés contrastés pour un bien-être permanent et une facilité de mouvement.
- Élastique réglable en largeur pour un ajustement optimal, de nombreuses poches différentes offrent suffisamment d’espace de stockage, des empiècements stretch dans la zone du genou pour une plus grande facilité de mouvement, coupe sportive, lavable en blanchisserie industrielle
- Norme ÖKo-Tex 100
- Tailles : 42 - 64, 90 - 110
- Instructions d’entretien : lavage à 95°C, pas de chlore, repassage : II points, nettoyage à sec : P, sèche-linge : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
- Normes : EN 14404 niveau de puissance 1, type 2 en combinaison avec des genouillères
Spécification
Spécification
Dimensions | 46 |
Sexe | Hommes |
Type de produit | General Purpose Pants |
Matériau | Cotton |
Couleur | Bleu |
Type de cheville | Straight |
Type de couture | Taped |
Nbre de poches | 6 |
Type de bouchon | Boutons ; Fermeture éclair |
Jetable | Non |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Pantalon 8997-Bleu nuit >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu