Learn More
HUBER Chariots
Marque:  HUBER 6295
Code produit. 10176553
  • 374.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Support à roulettes
  • Equipés de 4 roulettes, dont 2 avec freins
  • En standard sur 8524B, 8524D, 85463 et 85464 et en supplément sur les cryothermostats ci-dessous
  • Support à roulettes pour cryothermostat 8523Y.
Spécification
Spécification
Chariot
Pour CC-410 wl
Nom du produit
HUBER Chariots > S’utilise avec : CC-410wl