Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable, électropolie
Grille en acier inoxydable électropolie supplémentaire
Marque: Memmert™ HPP260ecoE28891
133.70 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24235" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériau : Acier inoxydable
- Électropolie
Spécification
HPP260eco | |
Acier inoxydable |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion mensuelle sur l'équipement
Découvrez des offres mensuelles exclusives sur du matériel scientifique pour améliorer les capacités de votre laboratoire.Code promotionnel: 24235Expire: 2025-04-30
Nouvelle offre Économisez jusqu’à 50%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Grille en acier inoxydable, électropolie > HPP260eco
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu