Learn More
Memmert™ Grille en acier inoxydable, électropolie
Grille en acier inoxydable électropolie supplémentaire
Marque: Memmert™ HPP1400ecoB38955
225.15 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24235" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Matériau : Acier inoxydable
- Électropolie
Spécification
HPP1400eco | |
Acier inoxydable |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion mensuelle sur l'équipement
Découvrez des offres mensuelles exclusives sur du matériel scientifique pour améliorer les capacités de votre laboratoire.Code promotionnel: 24235Expire: 2025-04-30
Jours
27Heures
0Minutes
53Secondes
36Nouvelle offre Économisez jusqu’à 50%