Learn More
Fisherbrand™ Bouchons translucides en silicone
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient.
11.75€ - 74.90€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | Silicone |
Type de produit | Bouchon |
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diameter (Metric) Bottom | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11507662
|
Fisherbrand™
|
10 mm |
18.50€
20 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11517662
|
Fisherbrand™
|
11 mm |
13.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11537662
|
Fisherbrand™
|
15 mm |
21.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11557662
|
Fisherbrand™
|
19 mm |
19.45€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11567662
|
Fisherbrand™
|
21 mm |
25.95€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11587662
|
Fisherbrand™
|
25 mm |
11.75€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11577662
|
Fisherbrand™
|
23 mm |
32.35€
5 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11597662
|
Fisherbrand™
|
27 mm |
16.65€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11507672
|
Fisherbrand™
|
29 mm |
21.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11527672
|
Fisherbrand™
|
33 mm |
28.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11537672
|
Fisherbrand™
|
35 mm |
17.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11547672
|
Fisherbrand™
|
37 mm |
18.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11557672
|
Fisherbrand™
|
39 mm |
20.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11567672
|
Fisherbrand™
|
41 mm |
30.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11587672
|
Fisherbrand™
|
45 mm |
35.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11547652
|
Fisherbrand™
|
4 mm |
16.05€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11557652
|
Fisherbrand™
|
5 mm |
21.55€
50 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11517682
|
Fisherbrand™
|
57 mm |
63.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11527682
|
Fisherbrand™
|
62 mm |
66.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11537682
|
Fisherbrand™
|
67 mm |
74.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11547682
|
Fisherbrand™
|
71 mm |
67.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11577652
|
Fisherbrand™
|
7 mm |
22.95€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11597652
|
Fisherbrand™
|
9 mm |
18.50€
20 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non toxique, translucide
- Plage de températures de -60°C à 200°C
- Grande résistance électrique
- Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
Translucide | |
Silicone | |
Bouchon |