Learn More
Fisherbrand™ Bouchons translucides en silicone
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient.
Marque:  Fisherbrand™ SB023/S
Code produit. 11577662
  • 35.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Non toxique, translucide
  • Plage de températures : -60°C à 200°C
  • Grande résistance électrique
  • Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
Spécification
28 mm
–60 à 200°C
23 mm
Silicone
5/boîte
Translucide
26,5 mm
Bouchon