Learn More
Fisherbrand™ Bouchons translucides en silicone
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04860kg
Description
- Non toxique, translucide
- Plage de températures : -60°C à 200°C
- Grande résistance électrique
- Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
Translucide | |
19 mm | |
5/boîte | |
–60 à 200°C |
Bouchon | |
22,5 mm | |
Silicone | |
28 mm |