Learn More
Fisherbrand™ Bouchons translucides en silicone
Empêche les fuites de produits chimiques liquides ou un écoulement du récipient.
Marque:  Fisherbrand™ SB015/S
Code produit. 11537662
  • 23.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Non toxique, translucide
  • Plage de températures : -60°C à 200°C
  • Grande résistance électrique
  • Haute résistance à de nombreux produits chimiques, dont l’ozone
Spécification
Spécification
24 mm
–60 à 200°C
15 mm
Silicone
10/boîte
Translucide
18 mm
Bouchon