Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-17SilMS
Optimisez la séparation lors de l’analyse de composés environnementaux actifs grâce à cette colonne GC à faible bleeding dotée d’une inertie supérieure.
Marque: Thermo Scientific™ 26072-1430
711.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Optimisez la séparation lors de l’analyse de composés environnementaux actifs grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS. La colonne présente un profil de stabilité et de performance parfait pour la séparation de composés environnementaux actifs, tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). L’inertie supérieure garantit une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
Conçus pour offrir des performances exceptionnelles- Phase à polarité moyenne similaire à la phase 50 % phénylméthylpolysiloxane
- Haute stabilité thermique : températures maximales de 340° à 360°C
Applications
- HAP
- Pesticides et herbicides
- Esters de phtalate
- Triglycérides
Une révolution dans la performance des colonnes à faible ressuage et excellente inertie
- Une colonne stable à faible ressuage permet d’obtenir des résultats cohérents
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations
- La réduction du bleeding des colonnes prolonge la durée de vie des colonnes, ce qui permet d’accroître la productivité
- La réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot
Recommandé dans les domaines suivants :
- Herbicides
- HAP
- Pesticides
- Esters de phtalate
Autres utilisations
- Triglycérides
- Cétones
- Composés nitroaromatiques
- Stérols végétaux
- Pyréthroïdes
Similaires à :
- DB-17ms
- VF-17ms
- CP-Sil 24 CB
- ZB-50
- BPX-50
Spécification
340/360°C | |
30 m | |
G3 | |
0,25 µm |
Analyse des herbicides, GC/MS pour pesticides et herbicides, GC/MS pour esters de phtalate, GC/MS pour triglycérides | |
0,32mm | |
TraceGOLD |