Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-Wax
Analysez une large gamme de composés polaires avec cette colonne de GC à polarité élevée, à usage général et à faible bleeding.
Marque:  Thermo Scientific™ 260W142P
Code produit. 10170643
  • 665.71€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
260/280°C
0,25 mm
Trace™ TR-WAX
Analyse de l’alcool, GC pour alcools, GC pour cétones, GC pour glycols, GC pour isomères aromatiques
30 m
30 m x 0,25 mm x 0,25 µm
0,25 mm
TRACE
G16, G20
0,25 μm
Polaire
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-Wax > 30m x 0,25mm x 0,25μm