Learn More
IKA™ Chambre de broyage M 20.1
Assure un traitement efficace avec une seconde chambre de broyage. La chambre de broyage M 20.1 IKA™ est conçue pour être utilisée avec le broyeur universel M 20 IKA.
Marque:  IKA™ 0008006200
4243.66 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10238661
  • 4807.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les chambres de broyage peuvent être placées alternativement sur l’entraînement
  • Une chambre est nettoyée et remplie pendant que l’autre est en cours de traitement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Chambre de broyage
Broyeur M20
Nom du produit
IKA™ Chambre de broyage M 20.1 > S’utilise avec : Broyeur M20