Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-V1
Utilisez ces colonnes à film épais à polarité moyenne.
Marque:  Thermo Scientific™ 260V333P
Code produit. 10158074
  • 1168.13€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-V1 sont des colonnes de polarité moyenne à film épais.
  • Phase de polarité moyenne, 6 % cyanopropylphényl polysiloxane
  • Films épais pour l’analyse d’analytes volatils
  • Bleeding faible adapté à la détection MS
  • Semblable à : DB-624, BPX volatils, Rtx volatils, VOCOL 56, OV-624, AT-624, HP-VOC, CP-Select 624CB, 007-624, ZM-624
Recommandé dans les cas suivants :
  • Composés organiques volatils
  • Alcools
  • EPA 502.2, 608 et 624
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
280/300°C
0,25 mm
Trace™ TR-V1
Analyse de l’alcool, GC/MS pour les alcools, GC/MS pour l’EPA 502.2, 608 et 624
60 m
60 m x 0,25 mm x 1,40 μm
0,25 mm
TRACE
G43
1,4 µm
Mi-polaire
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-V1 > 60 m x 0,25 mm x 1,4 μm