Learn More
Vitlab™ Cuillère en PP
Utilisez ces pelles anti-corrosion pour les applications de l’industrie alimentaire. Les cuillères en PP VITLAB™ sont plus légères que le métal, ne s’abîment pas et offrent une bonne résistance chimique. Elles servent également de cuillères de pesée.
Marque:  Vitlab™ 39894
Code produit. 10608512
  • 47.40€ / 6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pelle en polypropylène blanc
  • Comprend un bord de remplissage formé avec précision et une poignée confortable et stable
  • Quantités de volume facilement lisibles sur le côté supérieur de la poignée
Spécification
Spécification
Cuillère de dosage
500 mL
Pour le contact avec les aliments
Polypropylène
blanc
315 mm
Nom du produit
Vitlab™ Cuillère en PP > Quantité : 6/boîte