Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FFAP
Garde un bleeding faible, même à des températures élevées. Choisissez ces colonnes pour leur robustesse exceptionnelle en cas de séparations difficiles à analyser.
Marque:  Thermo Scientific™ 260N154P
1073.43 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10259864
  • 1078.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Bleeding faible même à des températures élevées. Choisissez les colonnes GC Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP pour leur robustesse exceptionnelle en cas de séparations difficiles à analyser.
Conçues spécialement pour l’analyse FFAP :
  • Phase polaire, polyéthylène glycol modifié au TPA
  • Phase FFAP liée
  • Qualité testée pour l’analyse de composés acides
  • Équivaut aux phases USP G25 et G35
  • Qualité et reproductibilité excellentes
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Robustesse exceptionnelle pour les séparations difficiles à analyser
  • Performances fiables et reproductibles
Utilisation recommandée :
  • Acides
  • Analyse FFAP
  • Alcools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
240/250°C
0,25 mm
Trace™ TR-FFAP
Analyse des composés acides, GC pour l’analyse des composés acides
60 m
60 m x 0,25 mm x 0,25 μm
0,25 mm
TRACE
G25, G35
0,25 μm
Polaire
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-FFAP > 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm