Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5MS
Choisissez ces colonnes qui offrent une phase GCMS appréciée pour de nombreuses applications.
Marque: Thermo Scientific™ 260F578P
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS offrent une phase GCMS populaire pour de nombreuses applications.
- Phase apolaire, 5 % phényl polysilphénylène-siloxane
- Bleeding faible et stabilité élevée
- Rapport signal / bruit élevé se traduisant par une sensibilité accrue
- Résistance élevée à la contamination de l’oxygène et de l’eau
- Semblable à : B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recommandé dans les cas suivants :
- Hydrocarbures
- Solvants
- Pesticides
- Herbicides
- Phénols
- Amines
Spécification
360/370°C | |
0,18 mm | |
Trace™ TR-5 MS | |
Analyse des phénols, GC/MS pour les solvants, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour herbicides, GC/MS pour les phénols, GC/MS pour amines | |
20 m | |
20 m x 0,18 mm x 0,18 µm |
0,18 mm | |
TRACE | |
G27, G36 | |
0,18 μm | |
Apolaire |