Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5MS
Choisissez ces colonnes qui offrent une phase GCMS appréciée pour de nombreuses applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 260F213P
Code produit. 10486954
Description
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS offrent une phase GCMS populaire pour de nombreuses applications.
  • Phase apolaire, 5 % phényl polysilphénylène-siloxane
  • Bleeding faible et stabilité élevée
  • Rapport signal / bruit élevé se traduisant par une sensibilité accrue
  • Résistance élevée à la contamination de l’oxygène et de l’eau
  • Semblable à : B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, SPB-5, MDN-5S, VF-5ms, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Recommandé dans les cas suivants :
  • Hydrocarbures
  • Solvants
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Phénols
  • Amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
360/370°C
0.53 mm
G27, G36
0,5 μm
Apolaire
0.53mm
Trace™ TR-5 MS
GC/MS pour hydrocarbures, GC/MS pour les solvants, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour herbicides, GC/MS pour les phénols, GC/MS pour amines
15m
15m x 0,53 mm x 0.5um
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-5MS > 15m x 0,53mm x 0,5μm