Learn More
Kit de micro-échelle Quickfit™
Conçu pour les expériences de chimie organique utilisant des quantités de réactifs de l’ordre du milligramme
Marque:  Quickfit ML1
Code produit. 12414531
  • 351.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 04-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Comprend 12 articles de verrerie disposant tous de joints de tailles 1410 pour assurer la compatibilité
  • Utilise une combinaison de joints en verre rodé Quickfit™ standard avec des raccords filetés, des joints toriques d’étanchéité et des bouchons à vis en plastique
  • Le système de connecteur fileté élimine les besoins en graisse, permet d’économiser de l’espace, d’utiliser des pinces et réduit considérablement tout risque de mouvement de la verrerie pendant les réactions
  • Permet la réalisation de nombreux assemblages incluant le reflux, la distillation, les réactions sensibles à l’humidité et la distillation fractionnée
  • Se présente dans un plateau Gratnells robuste avec insert de protection en mousse 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit micro-échelle
Condenseur d’air, condenseur à chemise, tube de séchage, tête fixe, adaptateur de thermomètre, récepteur, flacon Erlenmeyer de 10 ml, flacon Erlenmeyer de 25 ml, flacon à fond rond de 10 ml, flacon à fond rond de 25 ml, flacon piriforme de 10 ml, flacon piriforme de 25 ml, sachet de bouchons de rechange, joints toriques, disques d’étanchéité
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Kit de micro-échelle Quickfit™ > Type de produit : Kit micro-échelle