Learn More
SHOWA™ Gants en butyle à résistance chimique, série 874
Les gants à résistance chimique en butyle non renforcés offrent une protection contre les acides, cétones et esters hautement corrosifs.
Marque:  SHOWA™ 874-09L
59.33 EUR valable jusqu'au 2025-06-08
Utilisez le code promo "24131" pour bénéficier de cette offre.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 13127554
  • 67.15€ / 1 paire
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Caoutchouc butyle
  • Haute résistance à la perméation des gaz et des vapeurs d’eau
  • Non revêtus, à bords roulés
  • Disponible avec une finition lisse ou rugueuse
  • Non prise en charge
  • Modèle fin, pour une meilleure dextérité
Spécification
Spécification
EN 388
Noir
Butyle
14 mil
EN 388:0010X
BIK
Fabrication, manipulation de produits chimiques, agents neurotoxiques, usage militaire, sécurité intérieure, matières dangereuses
Rugueux
874R-09
35,5 cm
Catégorie III, CE 0299
Oui
9
0,35 mm
Type B
Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Roulé
Non revêtus
14 in
Nom du produit
SHOWA™ Gants en butyle à résistance chimique, série 874 > Finition rugueuse ; taille 9