Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique pour GC Agilent
Injections précises et reproductibles. Aiguille double jauge à pointe conique. Disponible avec ou sans piston étanche aux gaz.
Marque: Trajan™ 002827
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Spécialement conçues pour les instruments Agilent
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (piston) | |
0,11 mm | |
0,63/0,47 mm | |
42 mm | |
10F-AG-GT-0.63/0.47C | |
10 μl | |
Cône | |
Fixe |
23 et 26 G | |
6,5 mm | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
10/boîte | |
42 mm | |
Échantillonneurs automatiques Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 et 6850 ALS |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique pour GC Agilent > Modèle : 10F-AG-GT-0.63/0.47C, 6/boîte ; dia. ext. : 0,63/0,47 mm ; calibre : 23-26 ; Volume : 10 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu