Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit
Combine les deux technologies de transcription inverse et d’ADN polymérase les plus puissantes à des fins d’analyse précise et exacte de l’expression génétique en une étape.
Marque:  SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11736059
1452.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10114582
  • 2965.00€ / 500 réactions
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 100 μl de mélange SuperScript III/Platinum Taq ; 2 x 1,25 ml de mélange à réactop, 2X SYBR Green ; 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM) ;100 μl de colorant de référence ROX (25 μM) ; 300 μl de sérum albumine 20X bovin (1 mg/ml)
Description
Description
Le kit de PCR quantitative en temps réel SuperScript™ III Platinum™ One-Step permet une détection sensible et spécifique en association à des sondes et des amorces fluorogéniques ; le kit qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step, quant à lui, permet une détection simple et pratique du SYBR™ Green I.
  • Le kit combine les deux technologies de transcription inverse et d’ADN polymérase les plus puissantes à des fins d’analyse précise et exacte de l’expression génétique en une étape.
  • Le kit SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR permet une détection simple et pratique du SYBR™ Green I.
  • SuperScript™ III temps réel pour une synthèse de l’ADNc à des températures plus élevées, afin d’obtenir un meilleur taux de réussite dans le cas de structures ARN secondaires complexes.
  • ADN polymérase Platinum™ Taq avec technologie de démarrage à chaud pour une meilleure spécificité.
  • Amorces fluorogéniques LUX™ ou sondes fluorogéniques à double marquage pour des performances supérieures en matière de détection.
  • Colorant SYBR™ Green I pour une détection facile et pratique.
  • Validation des performances sur différentes plateformes d’instruments en temps réel, notamment sur des systèmes à rotor.
  • Conserver tous les composants à -20°C (-80°C pour le stockage à long terme).
  • Le colorant de référence ROX doit être conservé dans l’obscurité.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• 500 μl de mélange SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq
• 12,5 ml de Reaction Mix 2X SYBR™ Green
• 2 × 1 ml de sulfate de magnésium (50 mM)
• 500 μl de colorant de référence ROX (25 μM)
• 1,3 ml d’albumine de sérum bovin 20X (1 mg/ml)
Conserver tous les composants à -20°C (-80°C pour la conservation à long terme). Le colorant de référence ROX doit être conservé dans l’obscurité.
RT-qPCR en 1 étape
Étalon
Platinum™, SYBR™, SuperScript™
500 réactions
500 réactions
500 réactions
SYBR
ADN polymérase Taq
Système 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Kit de qRT-PCR en une étape
Glace carbonique
PCR en temps réel (qPCR)
ARN
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2946884 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number11736059
Numéro de lot2475864 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11736059
Numéro de lot2523187 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11736059
Numéro de lot2541211 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11736059
Numéro de lot2559897 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number11736059
Nom du produit
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit > 500 réactions