Learn More
WTW™ Kits de test azote total
Obtenez des résultats de précision à l’aide du kit de test prêt à l’emploi cellulaire de l’azote total CombiCheck pour la détermination de l’azote total dans les eaux usées, l’eau potable et les eaux de surface.
181.00€ - 255.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface |
---|---|
Méthode de test | Photométrique |
Code produit | Marque | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11754725
|
WTW™
250494 |
10 à 150 mg/L |
240.00€
0.15kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10201595
|
WTW™
252018 |
0,5 à 15 mg/l |
181.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11751073
|
WTW™
250358 |
0,5 à 15 mg/l de N total (120°C/248°F, 1 h) |
255.00€
0.25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11731866
|
WTW™
251995 |
0,5 à 25 mg/L |
192.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11741866
|
WTW™
251996 |
5 à 150 mg/L |
201.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Divers instruments pour tester l’azote dans l’eau
- Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface
- Méthode nitrospectrale
- Méthodes de test photométrique
- Kit de test cellulaire de l’azote total NTotal CombiCheck
- Déterminations en toute sécurité de la DCO et de l’azote total dans l’eau
Spécification
Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface | |
Photométrique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, phosphoric acid; Potassium persulfate, Potassium carbonate; sodium hydroxide; 2-Prop
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WTW™ Kits de test azote total