Learn More
WTW™ Kits de test azote total
Obtenez des résultats de précision à l’aide du kit de test prêt à l’emploi cellulaire de l’azote total CombiCheck pour la détermination de l’azote total dans les eaux usées, l’eau potable et les eaux de surface.
Marque: WTW™ 252018
176.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Divers instruments pour tester l’azote dans l’eau
- Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface
- Méthode nitrospectrale
- Méthodes de test photométrique
- Kit de test cellulaire de l’azote total NTotal CombiCheck
- Déterminations en toute sécurité de la DCO et de l’azote total dans l’eau
Spécification
DMP | |
Photolab™ S6, Photolab™ S12, Photolab™ Spectral, photomètres spectroFlex | |
9 | |
25 dosages | |
Kit de test cellulaire de l’azote total NTotal CombiCheck |
Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface | |
Certificats | |
0,5 à 15 mg/l | |
Photométrique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Nges 00613 .
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, phosphoric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WTW™ Kits de test azote total > Test cellulaire ; plage de détection :0,5 à 15 mg/l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu