Learn More
WTW™ Kits de test azote total
Obtenez des résultats de précision à l’aide du kit de test prêt à l’emploi cellulaire de l’azote total CombiCheck pour la détermination de l’azote total dans les eaux usées, l’eau potable et les eaux de surface.
Marque: WTW™ 251995
187.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Divers instruments pour tester l’azote dans l’eau
- Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface
- Méthode nitrospectrale
- Méthodes de test photométrique
- Kit de test cellulaire de l’azote total NTotal CombiCheck
- Déterminations en toute sécurité de la DCO et de l’azote total dans l’eau
Spécification
Oxydation de l’acide chromosulfurique | |
Pour les photomètres Photoflextrade; | |
0,5 à 25 mg/L |
Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface | |
25 | |
Photométrique |
Sécurité et traitement
- vario total nitrogen hydroxide LR vial
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide