Learn More
WTW™ Kits de test azote total
Obtenez des résultats de précision à l’aide du kit de test prêt à l’emploi cellulaire de l’azote total CombiCheck pour la détermination de l’azote total dans les eaux usées, l’eau potable et les eaux de surface.
Marque: WTW™ 251996
196.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Divers instruments pour tester l’azote dans l’eau
- Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface
- Méthode nitrospectrale
- Méthodes de test photométrique
- Kit de test cellulaire de l’azote total NTotal CombiCheck
- Déterminations en toute sécurité de la DCO et de l’azote total dans l’eau
Spécification
Oxydation de l’acide chromosulfurique | |
Pour les photomètres Photoflextrade; | |
5 à 150 mg/L | |
Photométrique |
Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface | |
30 | |
25 dosages | |
Kit de test cellulaire d’O2 pour la demande chimique en oxygène DCO Combicheck |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WTW™ Kits de test azote total > Test de cuve ;Gamme de détection : 5 à 150 mg/l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu