missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Thermomètre BIOTEMP™

Utilisez ces thermomètres sans mercure dans une grande variété d’applications. Les thermomètres BIOTEMP™ Alla France™ sont dotés d’une paroi arrière en verre jaune avec un liquide de remplissage organique bleu sûr.

Marque:  Alla France™ 5172T051-qp

Code produit. 11862522

  • 138.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Diamètre : 6 à 7 mm
  • Graduation bleue facile à lire imprimée et fusionnée dans le verre
  • Disponible pour une immersion partielle ou totale
  • Un anneau triangulaire robuste est moulé en haut du thermomètre afin que ce dernier ne roule pas sur une table de laboratoire inclinée.
  • Les thermomètres sont conditionnés individuellement dans des boîtes en accordéon en plastique robuste et recyclable, idéales pour le stockage de l’instrument de mesure lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Certaines références sont également disponibles dans des blisters scellés de six.
  • Livré systématiquement avec un certificat de précision et de traçabilité
Spécification

Spécification

Immersion totale
Thermomètre à alcool
-1°C
± 0,5
460 mm
51°C
-1°C à +51°C
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Alla France™ Thermomètre BIOTEMP™ > Longueur : 460 mm ; Plage de températures : -1 à 51°C

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis