Learn More
Alla France™ Thermomètre à immersion totale Bio-Temp™
Marque:  Alla France™ 5162T051-qp
Code produit. 11842522
  • 108.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermomètre (sans mercure)
• Thermomètre alcool liquide rouge
Spécification
Spécification
Liquide bleu
460 mm
51°C
-1°C à +51°C
0,2°C
Immersion totale
Thermomètre Bio-Temp
- 1°C
±0,6°C
Nom du produit
Alla France™ Thermomètre à immersion totale Bio-Temp™ > Plage de Plage : -1 à 51°C