Learn More
Toluène, 99,5 %, réactif ACS, substances, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Toluene |
Point de fusion | -95.0°C |
Densité | 0.8660g/mL |
Point d’ébullition | 111.0°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 4°C |
Conditionnement | Flacon en verre EcoSafPak™ |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.4968 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2533994 | Certificat d’analyse | 10/04/2025 | 424550010,424550251,424550250,424555000,424550025 |
2421395 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 424550010,424550251,424555000,424550025 |
2401187 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 424550010,424550251,424555000,424550025 |
2411693 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 424550010,424550251,424555000,424550025 |
2416687 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 424550010,424550251,424555000,424550025 |
Sécurité et traitement
- Toluene
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.