Learn More
Toluène, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11358277
Toluène, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11358277
1 L
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11358277
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 031755.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Toluene is used as solvent for paints, paint thinners, silicone sealants, many chemical reactants, rubber, printing ink, adhesives (glues), lacquers, leather tanners and disinfectants. It is an important raw material to synthesize pharmaceuticals, paints, resins, dyes, toluene diisocyanate and explosives like trinitrotoluene. It is used as standard material for chromatography and analytical reagent. It plays an important role in the manufacture of benzene, xylene, phenol, poly urethane polymers, cosmetics and jet fuel blends. It is used as fuel additive to increase octane ratings and a coolant for its good heat transfer capabilities in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluène
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion °C to 93°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.867
Point d’ébullition 111°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 4°C (40°F)
Odeur Aromatic
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4967
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Tension de vapeur 29 hPa (22mm Hg) at 20°C
Beilstein 635760
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water. Miscible with alcohol,chloroform,ether,glacial acetic acid,carbon disulfideMiscible with ethanol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Poids de la formule 92.14
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY25K013 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number031755.K7,031755.AP,031755.M1,031755.K2
Numéro de lotY25K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog Number031755.K7,031755.AP,031755.M1,031755.K2
Numéro de lotT09K047 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number031755.K7,031755.AP,031755.M1,031755.K2
Numéro de lotT09K048 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/07/2024 Catalog Number031755.K7,031755.AP,031755.M1,031755.K2
Numéro de lotP04H010 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog Number031755.K7,031755.AP,031755.M1,031755.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Toluene, ACS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: toluene
Nom du produit
Toluène, ACS, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >