Learn More
TPP™ Tissue Culture Flasks
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
Marque: TPP™ 90075
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
- Surface activated, uniform flat growth surface
- Crystal clear transparency
- Geometry of neck reduces risk of media slop over
- Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
- Highly visible bilateral marking area
- White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
Spécification
Dimensions: 210 x 122 x 50 mm | |
36 | |
15 to 45 mL |
Polystyrene | |
75 cm2 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
TPP™ Tissue Culture Flasks > Growth surface: 150cm2; Volume: 15 - 45mL; Dimensions: 210 x 122 x 50mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu