Learn More
TPP™ Tissue Culture Flasks
Code produit. p-7083532
Click to view available options
Volume (métrique) de travail:
15 à 45 ml
3 à 8 ml
30 à 85 ml
Conditionnement:
100 pièces
18 pièces
36 pièces
360 pièces
Code produit. 11351694
Marque: TPP™ 90075
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Surface activated, uniform flat growth surface with crystal clear transparency
  • Surface activated, uniform flat growth surface
  • Crystal clear transparency
  • Geometry of neck reduces risk of media slop over
  • Stable, slip-free stacking of multiple TPP flasks
  • Highly visible bilateral marking area
  • White and accurate volume graduations for optic control of the filling volume
Spécification
Description Dimensions: 210 x 122 x 50 mm
Matériau Polystyrene
Nbre par carton 36
Surface de culture 75 cm2
Volume (métrique) de travail 15 à 45 ml