Learn More
Buerkle™ Vannes à deux et trois voies, PTFE
Connexion de tubulures avec les vannes à deux et trois voies Buerkle™, en PTFE. Autoclavables et pouvant accueillir différents diamètres de sections et configurations de tubulures.
49.85€ - 106.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10257232
|
Buerkle™
8610-0006 |
Tube de 10 mm | Vanne à 3 voies |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17230684
|
Buerkle™
8610-0010 |
Tubulure de 4,5 mm | Vanne à 2 voies |
58.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15309901
|
Buerkle™
8610-0015 |
Tube de 10 mm | Vanne à 2 voies |
66.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17240684
|
Buerkle™
8610-0012 |
Tubulure de 6,8 mm | Vanne à 2 voies |
49.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11941481
|
Buerkle™
8610-0001 |
4,5 mm | Vanne à trois voies |
97.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Faites en PTFE plein avec embouts pour tuyaux
- Résistantes aux produits chimiques
- Connexion très facile grâce à ses excellentes propriétés antifriction
- Poignées bleues en PP
- Résistance à la compression max. 1 bar
- Vide adapté jusqu’à 10¯¹ mmHg
- Autoclavables
Spécification
Autoclavable |