Learn More
Buerkle™ Vannes à deux et trois voies, PTFE
Connexion de tubulures avec les vannes à deux et trois voies Buerkle™, en PTFE. Autoclavables et pouvant accueillir différents diamètres de sections et configurations de tubulures.
Marque: Buerkle™ 8610-0015
61.91 EUR valable jusqu'au 2024-08-02
Utilisez le code promo "21702" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.04950kg
Description
- Faites en PTFE plein avec embouts pour tuyaux
- Résistantes aux produits chimiques
- Connexion très facile grâce à ses excellentes propriétés antifriction
- Poignées bleues en PP
- Résistance à la compression max. 1 bar
- Vide adapté jusqu’à 10¯¹ mmHg
- Autoclavables
Spécification
Vanne à 2 voies | |
PP (poignée) ; PTFE | |
4 mm |
Autoclavables | |
Tube de 10 mm | |
Poignée bleue, corps blanc |