Learn More
Buerkle™ Vannes à deux et trois voies, PTFE
Connexion de tubulures avec les vannes à deux et trois voies Buerkle™, en PTFE. Autoclavables et pouvant accueillir différents diamètres de sections et configurations de tubulures.
Marque: Buerkle™ 8610-0010
46.31 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
- En PTFE plein avec embouts pour tuyaux
- Résistance aux produits chimiques
- Connexion très facile grâce à ses excellentes propriétés antifriction
- Poignées bleues en PP
- Résistance à la compression max. 1 bar
- Adapté aux applications sous vide jusqu’à 10 ¯¹ mmHg
- Autoclavables
Spécification
Vanne à 2 voies | |
PTFE | |
2 mm |
Autoclavables | |
Tubulure de 4,5 mm | |
Bleu, blanc |