Learn More
Buerkle™ Vannes à deux et trois voies, PTFE
Connexion de tubulures avec les vannes à deux et trois voies Buerkle™, en PTFE. Autoclavables et pouvant accueillir différents diamètres de sections et configurations de tubulures.
Marque: Buerkle™ 8610-0006
100.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.05300kg
Description
- En PTFE plein avec embouts pour tuyau
- Résistance aux produits chimiques
- Connexion très facile grâce à ses excellentes propriétés antifrictions
- Poignées bleues en PP
- Résistance à la compression max. 1 bar
- Convient aux applications sous vide jusqu’à 10 ¯¹ mmHg
- Autoclavable
Spécification
Vanne à 3 voies | |
Polypropylène (poignée), PTFE | |
4 mm |
Autoclavable | |
Tube de 10 mm | |
Poignée bleue |