Learn More
Sonoco™ Coffres de transport et de stockage isolés ThermoSafe
Idéales pour le stockage de glace sèche et de glace humide, le stockage congelé à court terme, le prélèvement sur le terrain et les tests cryogéniques
1355.00€ - 2385.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage |
---|---|
Matériau | Polyethylene |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Type | Conception | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Type | Conception | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17888703
|
Sonoco™
301 |
28.12 x 19.12 x 25.25 in. (71.43 x 48.57 x 64.13 cm) | Storage and Transport Chest | No Handles | Hinged |
1510.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15964200
|
Sonoco™
303 |
23 x 22 x 20,75 po (58,42 x 55,88 x 52,70 cm) | Coffres de stockage et de transport | Pas de poignées | À charnières |
2385.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12827920
|
Sonoco™
300 |
28.12 x 19.12 x 25.25 in. (71.43 x 48.57 x 64.13 cm) | Storage and Transport Chest | 2 Spring Loaded Handles | Hinged |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage.
- Les coffres de stockage à basse température comprennent un test de rupture à 124,7 kg (275 lb), extérieur en panneau de fibres de bois stratifié et intérieur en mousse de polystyrène expansé ; avec couvercle isolé
Informations sur la commande
Chariot non inclus avec les coffres
Spécification
Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage | |
Polyethylene |