Learn More
Sonoco™ Coffres de transport et de stockage isolés ThermoSafe
Idéales pour le stockage de glace sèche et de glace humide, le stockage congelé à court terme, le prélèvement sur le terrain et les tests cryogéniques
Marque: Sonoco™
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage.
- Appareils à boîtier rigide qui assurent un stockage à faible coût. Les appareils nécessitent peu d’entretien et sont faciles à nettoyer.
- Disponibles en différentes tailles pour différentes durées.
- Les chariots sont vendus séparément.
- Utilisation à long terme, tous les composants peuvent être remplacés.
- Les appareils doivent être remplis, ou le fardage ajouté à l’unité, pour un temps de rétention moyen maximal.
Informations sur la commande
Chariot non inclus avec les coffres
Spécification
64.13 cm | |
71.43 cm | |
48.57 cm | |
28.12 x 19.12 x 25.25 in. (71.43 x 48.57 x 64.13 cm) | |
3,75 ft3 | |
40 lb. | |
Polyethylene |
25.25 in. | |
28.12 in | |
19.12 in. | |
Hinged | |
Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage | |
2 Spring Loaded Handles | |
Storage and Transport Chest |