Learn More
Sonoco™ Coffres de transport et de stockage isolés ThermoSafe
Idéales pour le stockage de glace sèche et de glace humide, le stockage congelé à court terme, le prélèvement sur le terrain et les tests cryogéniques
Marque: Sonoco™ 301
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 17.23000kg
Description
Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage.
- Les coffres de stockage à basse température comprennent un test de rupture à 124,7 kg (275 lb), extérieur en panneau de fibres de bois stratifié et intérieur en mousse de polystyrène expansé ; avec couvercle isolé
Informations sur la commande
Dollies not included
Spécification
64.13 cm | |
71.43 cm | |
48.57 cm | |
28.12 x 19.12 x 25.25 in. (71.43 x 48.57 x 64.13 cm) | |
Sonoco™ ThermoSafe Aluminum Dollies (Fisher Cat. 11-676-22) | |
39 lb. | |
Polyethylene | |
Gray |
25.25 in. | |
28.12 in. | |
19.12 in. | |
Hinged | |
Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage | |
No Handles | |
Storage and Transport Chest | |
90.72 L |