Learn More
Sonoco™ Coffres de transport et de stockage ThermoSafe isolés
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
23 x 22 x 20,75 po (58,42 x 55,88 x 52,70 cm)
28,12 x 19,12 x 25,25 po
Type:
Coffres de stockage et de transport
Conception:
2 poignées à ressort
Pas de poignées
Type de bouchon:
À charnières
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage.
- Appareils à boîtier rigide qui assurent un stockage à faible coût. Les appareils nécessitent peu d’entretien et sont faciles à nettoyer.
- Disponibles en différentes tailles pour différentes durées.
- Les chariots sont vendus séparément.
- Utilisation à long terme, tous les composants peuvent être remplacés.
- Les appareils doivent être remplis, ou le fardage ajouté à l’unité, pour un temps de rétention moyen maximal.
Informations sur la commande
Chariot non inclus avec les coffres
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 52,70 cm |
| Hauteur (impériale) | 20,75 po |
| Longueur (métrique) | 58,42 cm |
| Longueur (impériale) | 23 po |
| Largeur (métrique) | 55,88 cm |
| Largeur (impériale) | 22 po |
| Dimensions (L x l x H) | 23 x 22 x 20,75 po (58,42 x 55,88 x 52,70 cm) |
| Type de bouchon | À charnières |
| Capacité (impériale) | 2,7 ft3 |
| À utiliser avec (équipement) | Chariots en aluminium Sonoco™ ThermoSafe (Fisher Cat. 11-676-24) |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction