Learn More
VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP with Armor
The armored encapsulated glass thermometer is protected in the event of breakage, the FEP coating contains the broken glass and liquid fill, preventing injury or contamination. The armor protects the thermometer from rough handling and shock during use and encapsulation protects you.
88.80€
Spécification
Remplissage du flacon | Safety Blue |
---|---|
À utiliser avec (application) | Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications |
Matériau | Glass |
Type de sonde | Immersion/General Purpose (Tapered) |
Remplissage du thermomètre | Safety Blue |
Code produit | Marque | Immersion Length | Type d’immersion | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Immersion Length | Type d’immersion | Plage de températures (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17831244
|
VEE GEE
80701E-A |
30.48 cm (12 in.) | Immersion totale | -30 to +120°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17871194
|
VEE GEE
80702E-A |
30.48 cm (12 in.) | Immersion totale | -4 to +230°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17851244
|
VEE GEE
80703E-A |
30.48 cm (12 in.) | Immersion totale | 0 to 300°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17861254
|
VEE GEE
80704E-A |
39 cm (15.4 in.) | Immersion totale | 30 to 220°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17871244
|
VEE GEE
80706E-A |
30.48 cm (12 in.) | Immersion totale | -31 to +122°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17881194
|
VEE GEE
80707E-A |
30.4 cm (12 in.) | Immersion totale | -4 to +230°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17841204
|
VEE GEE
80708E-A |
30.48 cm (12 in.) | Immersion totale | -4 to +302°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17861204
|
VEE GEE
80901E-A |
To immersion line | immersion partielle | -30 to +120°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17821194
|
VEE GEE
80902E-A |
To immersion line | immersion partielle | -4 to +230°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17881234
|
VEE GEE
80903E-A |
To immersion line | immersion partielle | 0 to 300°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17821214
|
VEE GEE
80904E-A |
To immersion line | immersion partielle | 30 to 220°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17891204
|
VEE GEE
80906E-A |
To immersion line | immersion partielle | -31 to +122°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17841194
|
VEE GEE
80907E-A |
To immersion line | immersion partielle | -4 to +230°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17871214
|
VEE GEE
80908E-A |
To immersion line | immersion partielle | -4 to +302°F |
88.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Includes FEP encapsulation and nickel-plated brass armor
- Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
- Accuracy is equal to one subdivision
- Immersion: Total or Partial
Spécification
Safety Blue | |
Glass | |
Safety Blue | |
Nickel-plated brass armor | |
1.65 cm |
Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications | |
Immersion/General Purpose (Tapered) | |
Serialized Glass Thermometer | |
±1 subdivision |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP with Armor