missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP with Armor

The armored encapsulated glass thermometer is protected in the event of breakage, the FEP coating contains the broken glass and liquid fill, preventing injury or contamination. The armor protects the thermometer from rough handling and shock during use and encapsulation protects you.

Marque:  VEE GEE 80904E-A

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17821214

  • 88.80€ / 1 pièce

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Includes FEP encapsulation and nickel-plated brass armor
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial
Spécification

Spécification

Safety Blue
immersion partielle
Glass
Safety Blue
Serialized Glass Thermometer
220°F
30°F
30 to 220°F
±1 subdivision
To immersion line
Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
39 cm
Immersion/General Purpose (Tapered)
14 g
Nickel-plated brass armor
104.4°C
-1.1°C
-1.1 to 104.4°C
1.1°C (2°F)
1.65 cm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP with Armor > Immersion Length: To immersion line, Immersion Type: Partial Immersion, Temperature Range: 30 to 220°F

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis