Learn More
VEE GEE Thermometer, Encapsulated in FEP with Armor
Code produit. 17881234
Click to view available options
Plage de températures (impériale):
-30 à +120°F
-31 à +122°F
-4 à +230°F
-4 à +302°F
0 à 300 °F
30 à 220°F
Subdivision:
1,1°C (2°F)
1 °C (1,8 °F)
Immersion Length:
30,4 cm (12 po)
30,48 cm (12 po)
39 cm (15,4 po)
Vers la ligne d’immersion
Type d’immersion:
Immersion totale
immersion partielle
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17881234
Marque: VEE GEE 80903EA
The armored encapsulated glass thermometer is protected in the event of breakage, the FEP coating contains the broken glass and liquid fill, preventing injury or contamination. The armor protects the thermometer from rough handling and shock during use and encapsulation protects you.
  • Includes FEP encapsulation and nickel-plated brass armor
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial
Spécification
Remplissage du flacon Safety Blue
À utiliser avec (application) Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
Type d’immersion immersion partielle
Longueur (métrique) 30.48 cm
Matériau Glass
Type de sonde Immersion/General Purpose (Tapered)
Remplissage du thermomètre Safety Blue
Poids (métrique) 11 g
Type de produit Serialized Glass Thermometer
Description Nickel-plated brass armor
Température max. (impériale) 300°F
Température max. (métrique) 148.9°C
Température (impériale) min. 0°F
Température min. (métrique) -17.8°C
Plage de températures (impériale) 0 à 300 °F
Plage de températures (métrique) -17.8 to 148.9°C
Précision ±1 subdivision
Subdivision 1,1°C (2°F)
Immersion Length Vers la ligne d’immersion
Largeur (métrique) 1.65 cm