Learn More
Hanna Instruments™ Sonde thermocouple Hi-766Pa
Marque: Hanna Instruments™ HI766PA
Description
Sonde de type K interchangeable en acier inoxydable Hanna, 280 mm x 100 mm de diamètre, température max. de la surface du flacon rotatif 320°CVeuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.