Learn More
Julabo™ Portoirs pour tubes à essai pour bain-marie
Marque:  Julabo™ 8970344
Code produit. 10123362
  • 154.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Portoir inox pour bain 8 à 20L
• 90 tubes φ 13mm
• Portoir pour plat-forme 86716
Spécification
Spécification
Portoir pour tubes à essai
Bain-marie SW22, SW23, TW12, TW20, TW8
50 tubes à essai, 16/17 mm de diamètre
Acier inoxydable
Nom du produit
Julabo™ Portoirs pour tubes à essai pour bain-marie > Acier inoxydable ; contient 50 tubes à essai, dia. : 16/17 mm