Learn More
Kartell™ Boîtes de Pétri en PS
Évitez la condensation avec cette boîte de Petri ventilée. Les boîtes de Petri jetables Kartell™ sont idéales pour prévenir la condensation et sont idéales pour une utilisation dans les travaux de laboratoire courants et la recherche bactériologique.
Marque:  Kartell™ 0036500
Code produit. 15572163
  • 289.00€ / 220 pièces
Expédition estimée: 02-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Marquage CE
Jetable
Rond
Pour les travaux de laboratoire courants, la recherche bactériologique
Oui
Transparents
Polystyrène
Stérile
180
150 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Kartell™ Boîtes de Pétri en PS > Diamètre : 15 mm ; avec trois orifices d’aération