Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC BetaSil™ C8, granulométrie de 5 μm
Taux de carbone : 12 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 70205-052130
Description
Surface spécifique importante et taux de greffage élevé
- Chimie Thermo Scientific sur silice 100Å
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonnes, notamment des colonnes à l’échelle préparative, sont disponibles. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service client.
Spécification
Octyl | |
2,1 mm | |
Séparation LC / MS | |
Sphérique | |
2 à 9 | |
310 m²/g | |
L7 | |
Beta | |
12 % | |
Oui | |
Colonne |
Colonne analytique | |
5 µm | |
50 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
Taux de greffage élevé | |
C8 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |